1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957433-100MG OR957433-1G OR957433-250MG
APOSOR957433-100MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR957433-100MG APOSOR957433-1G APOSOR957433-250MG
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441530
Numéro CAS: 89193-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité