4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18206146
Numéro CAS: 149505-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité