But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-tert-Butyl (4-aminobut-2-en-1-yl)carbamate
OR958835-1G OR958835-250MG
APOSOR958835-1GEA 165 EUR InStock
APOSOR958835-1G APOSOR958835-250MG
But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected 95%
But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09752966
Numéro CAS: 146394-99-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité