Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Formule: C₉H₉BrClNO₂
MW: 278,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03407826
Numéro CAS: 874779-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité