L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR959303-100MG OR959303-250MG
APOSOR959303-100MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR959303-100MG APOSOR959303-250MG
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O·2ClH
MW: 189.083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954306
Numéro CAS: 1217482-26-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité