N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formule: C₈H₁₂ClN₃
MW: 185,654 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753659
Numéro CAS: 876521-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité