N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959755-1G OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR959755-1G APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19671808
Numéro CAS: 1037045-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité