1-Benzylpyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959890-10G OR959890-1G OR959890-5G
APOSOR959890-10GEA 574 EUR InStock
APOSOR959890-10G APOSOR959890-1G APOSOR959890-5G
1-Benzylpyrazole 98%
1-Benzylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462231
Numéro CAS: 10199-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité