2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11144672
Numéro CAS: 147531-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité