N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959965-1G OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR959965-1G APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Formule: C₁₀H₁₅NS
MW: 181,298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03724762
Numéro CAS: 58924-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité