1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960078-1G OR960078-250MG
APOSOR960078-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR960078-1G APOSOR960078-250MG
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol
Formule: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383778
Numéro CAS: 1393442-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité