6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960084-1G OR960084-250MG OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR960084-1G APOSOR960084-250MG APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formule: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,456 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520341
Numéro CAS: 351227-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité