1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573028
Numéro CAS: 3556-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité