2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Dibromotricyclo[5.2.1.0^{2,6}]deca-4,8-diene-3,10-dione
OR960141-1G OR960141-5G
APOSOR960141-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR960141-1G APOSOR960141-5G
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,961 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664459
Numéro CAS: 32846-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité