3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960284-1G OR960284-250MG
APOSOR960284-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR960284-1G APOSOR960284-250MG
3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13961845
Numéro CAS: 1119448-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité