tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960322-1G OR960322-5G
APOSOR960322-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR960322-1G APOSOR960322-5G
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate
Formule: C₉H₁₉NO₂
MW: 173.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20929510
Numéro CAS: 51170-54-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité