1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960930-100MG OR960930-1G OR960930-250MG
APOSOR960930-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR960930-100MG APOSOR960930-1G APOSOR960930-250MG
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol
Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700894
Numéro CAS: 40534-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité