6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 48 EUR InStock
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665814
Numéro CAS: 123533-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité