(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
OR961148-5G
APOSOR961148-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR961148-5G
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076237
Numéro CAS: 13921-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité