(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961369-1G OR961369-500MG OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA 340 EUR InStock
APOSOR961369-1G APOSOR961369-500MG APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258133
Numéro CAS: 187610-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité