3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylpropanoic acid
OR961404-1G
APOSOR961404-1GEA 410 EUR InStock
APOSOR961404-1G
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03003692
Numéro CAS: 67098-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité