(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961415-1G OR961415-250MG
APOSOR961415-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR961415-1G APOSOR961415-250MG
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03210688
Numéro CAS: 42266-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité