4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 401 EUR InStock
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278,347 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115060
Numéro CAS: 158985-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité