N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961674-1G OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA 731 EUR InStock
APOSOR961674-1G APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245566
Numéro CAS: 174885-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité