(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
MW: 165,576 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658396
Numéro CAS: 13014-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité