2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Formule: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658512
Numéro CAS: 128208-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité