N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961993-1G OR961993-250MG
APOSOR961993-1GEA 381 EUR InStock
APOSOR961993-1G APOSOR961993-250MG
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formule: C₂₄H₁₉NO₄
MW: 385,412 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270204
Numéro CAS: 204320-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité