(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Styryl-Ala-OH
OR962051-1G
APOSOR962051-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR962051-1G
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860887
Numéro CAS: 267650-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité