N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321007
Numéro CAS: 221352-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité