4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 909 EUR InStock
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₅ClN₂
MW: 176,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135759
Numéro CAS: 4404-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité