1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962512-1G
APOSOR962512-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR962512-1G
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₂
MW: 231,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461541
Numéro CAS: 342386-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité