2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01661527
Numéro CAS: 55211-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité