3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
OR962585-1G OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR962585-1G APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02295727
Numéro CAS: 93670-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité