(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962644-1G OR962644-25G OR962644-5G
APOSOR962644-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR962644-1G APOSOR962644-25G APOSOR962644-5G
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203114
Numéro CAS: 676245-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité