3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772826
Numéro CAS: 859850-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité