2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962718-100MG OR962718-1G OR962718-250MG
APOSOR962718-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR962718-100MG APOSOR962718-1G APOSOR962718-250MG
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703146
Numéro CAS: 14396-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité