2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962887-1G OR962887-5G
APOSOR962887-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR962887-1G APOSOR962887-5G
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870103
Numéro CAS: 3670-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité