Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formule: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193,628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020439
Numéro CAS: 6940-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité