(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963258-1G OR963258-5G
APOSOR963258-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR963258-1G APOSOR963258-5G
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658461
Numéro CAS: 23194-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité