4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963402-5G
APOSOR963402-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR963402-5G
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁IN₂
MW: 250,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054044
Numéro CAS: 918487-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité