2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
OR963516-1G OR963516-5G
APOSOR963516-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR963516-1G APOSOR963516-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114867
Numéro CAS: 6729-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité