2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963593-1G OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA 770 EUR InStock
APOSOR963593-1G APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738688
Numéro CAS: 69062-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité