2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 464 EUR InStock
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234719
Numéro CAS: 39774-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité