1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR963788-1G OR963788-250MG OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR963788-1G APOSOR963788-250MG APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428552
Numéro CAS: 61791-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité