2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963861-1G OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA 571 EUR InStock
APOSOR963861-1G APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
MW: 194,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926235
Numéro CAS: 1231943-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité