2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963935-1G OR963935-250MG
APOSOR963935-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR963935-1G APOSOR963935-250MG
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369953
Numéro CAS: 73509-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité