Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964099-1G
APOSOR964099-1GEA 380 EUR InStock
APOSOR964099-1G
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00522084
Numéro CAS: 59171-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité