4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964193-1G OR964193-250MG
APOSOR964193-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR964193-1G APOSOR964193-250MG
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
4-Amino-6-piperidinopyrimidine
Formule: C₉H₁₄N₄
MW: 178,234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999227
Numéro CAS: 69206-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité