3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline-7-carboxylic acid
OR964416-1G OR964416-250MG
APOSOR964416-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR964416-1G APOSOR964416-250MG
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11983244
Numéro CAS: 202197-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité