3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-(3-Ethoxy-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid, Acid-PEG2-ethyl propionate
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115349
Numéro CAS: 886362-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité